Wichtige Dokumente
678503
(+)-Ipc2B(allyl)boran -Lösung
1 M in pentane
Synonym(e):
(+)-B-Allyldiisopinocampheylboran -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]20/D +14°, c = 1 in pentane
Konzentration
1 M in pentane
bp
35-36 °C
Dichte
0.735 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
ZIXZBDJFGUIKJS-AXSQLCHVSA-N
Sonstige Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F
Flammpunkt (°C)
-49 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?