Merck
678317
Sigma-Aldrich
Tri-n-butyllithium-magnesat
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Synonym(e):
Lithium-tributylmagnesat in Hexan/Ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H27LiMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.59
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Dichte
0.769 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
InChIKey
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tri-n-butyllithium magnesate is a base and deprotonating agent used in the deprotonation of furans, fluoro aromatics, thiophenes, oxazoles and benzoxazoles.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F
Flammpunkt (°C)
-25 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deprotonation of furans using lithium magnesates
Mongin F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(46), 7989-7992 (2005)
Deprotonation of benzoxazole and oxazole using lithium magnesates
Bayh O, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(13), 5190-5196 (2005)
Deprotonation of fluoro aromatics using lithium magnesates.
Awad H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6697-6701 (2004)
Deprotonation of thiophenes using lithium magnesates
Bayh O, et al.
Tetrahedron, 61(20), 4779-4784 (2005)