Merck
677809
Sigma-Aldrich
4-(Morpholin-4-carbonyl)phenyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
4-(Morpholin)-carboxamidophenylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
187-193 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChIKey
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)