Merck
67705
Sigma-Aldrich
Methylisocyanat gebunden an Polystyrol HL
extent of labeling: ~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Synonym(e):
Isocyanat polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Kennzeichnungsgrad
~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Sonstige Hinweise
Scavenger resin to remove excess amines and hydrazines from reaction solutions
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)