Wichtige Dokumente
676063
2-Amino-4′-Brombenzophenon
95%
Synonym(e):
2-Aminophenyl-(4-bromphenyl)-methanon
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-110 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
InChIKey
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?