675822
3-Fluor-4-Methoxybenzonitril
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C
SMILES String
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChIKey
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable