Merck
674869
Sigma-Aldrich
2-Hydroxychinolin-4-Carboxylsäure
97%
Größe auswählen
10 G
€ 97,00
€ 97,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 97,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 97,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)