Fortfahren mit
674583
Silberperchlorat
97%
Synonym(e):
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AgClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-035-4
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Form:
solid
Solubility:
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: silver, reagent type: inorganic catalyst
impurities
≤0.1% Insoluble matter
mp
486 °C (lit.)
solubility
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50439
description
97%
description
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
form
solid
form
-
solubility
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
solubility
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
impurities
≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)