Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 258,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2(CH2)9CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4983
density
0.9333 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChI key
ODMTYGIDMVZUER-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥97% | description 98% | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| assay 99% | assay ≥97% | assay 98% | assay 98% |
| density 0.9333 g/mL at 25 °C | density 1.128 g/mL at 25 °C | density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.4983 | refractive index n20/D 1.501 | refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - open cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?