Merck
673994
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-chlor-6-(trifluormethyl)anilin
97%
Synonym(e):
2-Amino-3-brom-5-chlorbenzotrifluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrClF3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)13)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChIKey
BSWOSDJUIAUNLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)