Wichtige Dokumente
341347
Bis(diisopropylamin)chlorphosphin
≥95.0%
Synonym(e):
Chlorobis(N,N-diisopropyl)phosphoramidite, Chlorobis(N,N-diisopropylamino)phosphine, Tetraisopropylphosphorodiamidous chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28ClN2P/c1-9(2)14(10(3)4)16(13)15(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChIKey
FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It is also can be used to synthesize:
- acyclic N-phosphonio imine catalyst for selective epoxidations
- boryl-substituted methylenephosphonium derivatives
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?