Merck
668338
Sigma-Aldrich
9-Undecin-1-ol
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.466
bp
92-93 °C/0.03 mmHg
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
InChIKey
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1