Merck
545457
Sigma-Aldrich
5-Decin-1-ol
97%
Größe auswählen
1 G
€ 34,40
€ 34,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 34,40
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 34,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
InChIKey
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)