Wichtige Dokumente
667897
1,2-Diethoxy-1,1,2,2-Tetramethyldisilan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.423
bp
84 °C/50 mmHg
Dichte
0.836 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-7-9-11(3,4)12(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
InChIKey
GWIVSKPSMYHUAK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.