Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiCHCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
227-658-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
96%
refractive index
n
bp
133 °C/730 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI key
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?