Fortfahren mit
667307
L-Glutaminsäure-d9
98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Molekulargewicht:
156.18
UNSPSC Code:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
optical activity
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
858269
description
98 atom % D
description
99%
form
solid
form
powder
optical activity
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
mp
205 °C (dec.)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)