Merck
665762
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl-4-Methoxybenzoat
97%
Synonym(e):
4-n-Pentylphenyl p-anisat, 4-Amylphenyl-4′-methoyxbenzoat, Nematal 105
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
28-42 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c1-3-4-5-6-15-7-11-18(12-8-15)22-19(20)16-9-13-17(21-2)14-10-16/h7-14H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
UISXVYOLBGBYCV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves