Merck
664170
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H4OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-13(9-7-12)17-14-5-3-2-4-11(14)10-15/h2-10H,1H3
InChIKey
ZPGJUBFCROCTOT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)