Merck
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol
98%
Synonym(e):
4-(Trifluormethoxy)-benzolethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
83-86 °C/7.0 mmHg
Dichte
1.2774 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChIKey
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)