Merck
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Synonym(e):
4-(Methylthio)-benzenthiol, 4-(Methylthio)-phenylmercaptan
Größe auswählen
10 G
€ 315,00
€ 315,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 315,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 315,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
19-23 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChIKey
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)