Wichtige Dokumente
661724
Vinyltrimethylsilan
≥99.5%
Synonym(e):
Trimethyl-vinylsilan, Ethenyltrimethylsilan, Trimethylsilyl-ethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
4.44 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-11.2 °F
Flammpunkt (°C)
-24 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)