Fortfahren mit
660981
L-Theanin-ethyl-d5
98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7D5H9O3N2
Molekulargewicht:
179.23
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2
InChI key
DATAGRPVKZEWHA-HOWSKJRISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900508661619616052
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
endotoxin tested, 98 atom % D
description
98 atom % D, 95% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)