Wichtige Dokumente
660647
2,3,5-Trifluorpyridin-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
106-111 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChIKey
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)