Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCO2CH2CH2O2CCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-674-9
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.4500
bp
53-55 °C/0.3 mmHg
density
1.436 g/mL at 25 °C (lit.), 1.4364 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
InChI key
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?