Merck
660345
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C
SMILES String
Nc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(10)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)