Wichtige Dokumente
659738
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalat-alt-ethyloxyphosphat]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalat-co-terephthalat
Synonym(e):
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
solid
Löslichkeit
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
Allgemeine Beschreibung
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)