Fortfahren mit
659142
2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäure-di-tert.-butylester
97%
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid di-tert-butyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 95,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
142-149 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CC(=C(C)N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10-12(14(19)21-16(3,4)5)9-13(11(2)18-10)15(20)22-17(6,7)8/h18H,9H2,1-8H3
InChI key
WSWDAKKWVAVVAI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
446424153281140406
description
97%
description
97%
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
142-149 °C
mp
139-141 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
ester
functional group
hydroxyl
functional group
carboxylic acid
functional group
aldehyde
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)