Fortfahren mit
658685
Os EnCat® 40
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Synonym(e):
Osmiumtetroxid, microeingekapselt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
€ 109,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
OsO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
core: osmium, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
extent of labeling
0.3 mmol/g Os loading
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is osmium tetroxide encapsulated within a porous cross-linked polyurea matrix.
Application
Os EnCat® 40 in the presence of a secondary oxidant can transform alkyl and aryl olefins to their corresponding diols via dihydroxylation reaction.
Features and Benefits
Encapsulated OsO4 catalyst offers safety and handling advantages over conventional OsO4.
Legal Information
Os Encat technology, international patents have been applied for, including PCT/GB 02/03135.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75633208868419494
description
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
description
suitable for electron microscopy, 2% in H2O
description
2.5 wt. % in tert-butanol
description
ACS reagent, ≥98.0%
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: oxidant, core: osmium
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
extent of labeling
0.3 mmol/g Os loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
industrial grade OsO4 microencapsulated
-
Osmium tetroxide catalyst for organic reactions, Osmium tetroxide solution 20816-12-0, Osmium tetroxide solution ACS grade, lab-grade osmium tetroxide solution, Osmium tetroxide solution for cis dihydroxylation, Osmium tetroxide solution for oxyamination of alkenes, Osmium tetroxide solution for oxidation of 1,4-dienes, Sigma-Aldrich OsO4 solution, Osmium tetroxide solution for carbon-carbon bond cleavage, osmium tetroxide 20816-12-0, Osmium tetroxide 1L solution for laboratory use, OsO4 reagent for asymmetric dihydroxylation, high purity osmium tetroxide solution, Osmium tetroxide solution 500mL
-
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)