Merck
658596
Sigma-Aldrich
7-Chlorchinolin-4-Boronsäurepinakolester
90%
Synonym(e):
7-Chlorchinolin-4-boronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17BClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Form
solid
Verunreinigungen
≤10 wt. % 7-Chloroquinoline
mp (Schmelzpunkt)
81-87 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C15H17BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-8-18-13-9-10(17)5-6-11(12)13/h5-9H,1-4H3
InChIKey
GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)