658200
Palmitoyl-1-13C-Coenzym A Lithiumsalz
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);;;/q;3*+1/p-3/t26-,30-,31-,32+,36-;;;/m1.../s1/i28+1;;;
InChIKey
UTEIZUAFRYSOHP-MFWXJNEISA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable