Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,20 € 42,15 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 214,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-539-6
Beilstein/REAXYS Number:
2050523
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
€ 42,15
Listenpreis€ 56,20Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
impurities
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI key
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSG(1511), ELA2(1991)
Application
2-Methylanthraquinone may be used in the preparation of potential bioreducible anthraquinone derivatives.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description technical, ≥95% (HPLC) | description ≥96.5% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96.5% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 170-173 °C (lit.) | mp 253-255 °C (lit.) |
| bp 236-238 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| Gene Information human ... CTSG(1511), ELA2(1991) | Gene Information - |
| grade technical | grade - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
408.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
209 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?