Wichtige Dokumente
656348
Lithium-3-Fluorpyridin-2-Carboxylat
90%
Synonym(e):
Lithium-3-fluorpyridin-2-carboxylat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3LiFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?