Merck
655252
Sigma-Aldrich
3-(3-Fluorphenyl)-propionsäure
97%
Synonym(e):
3-Fluorhydro-zimtsäure
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
125 °C/10.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChIKey
UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)