Direkt zum Inhalt
686409
2-Brom-5-Methylanilin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.603
density
1.486 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)