Merck
653519
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazol-5-Carboxylat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-173 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
InChIKey
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)