Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
653314
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazin
97%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.524
bp
120 °C/0.15 mmHg
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=C(C1CC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2
InChIKey
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?