Merck
652768
Sigma-Aldrich
5-Brom-3-Nitrosalicylaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
nitro
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
InChIKey
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)