Merck
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)-hydrazinsulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
≥95.0%
Synonym(e):
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinesulfonate monohydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N2NaO4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.23
Beilstein:
6255508
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0%
Form
solid
SMILES String
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)