Merck
652040
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.581 (lit.)
Dichte
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges