Wichtige Dokumente
652008
4-Fluorphenethylbromid
97%
Synonym(e):
1-Fluor-4-(2-bromethyl)-benzol, 4-Fluor-1-(2-bromethyl)-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
100-104 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.4498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChIKey
FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?