Merck
651516
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-formylphenyl)-piperazin
97%
Synonym(e):
1-tert.-Butoxycarbonyl-4-(2-formylphenyl)piperazin, 2-(N-Boc-Piperazin-1-yl)benzaldehyd, tert.-Butyl 4-(2-formylphenyl)-1-piperazincarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChIKey
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)