Merck
650803
Sigma-Aldrich
4-(6-Formylpyridin-2-yl)benzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitrile
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H8N2O/c14-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)15-13/h1-7,9H
InChIKey
PPAQGUBYGPCPLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)