Merck
646520
Sigma-Aldrich
4-(3-Thienyl)benzonitril
97%
Größe auswählen
1 G
€ 51,70
€ 51,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 51,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 51,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C11H7NS/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-6-13-8-11/h1-6,8H
InChIKey
GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)