Merck
649228
Sigma-Aldrich
2-Acetylcarbazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-234 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H11NO/c1-9(16)10-6-7-12-11-4-2-3-5-13(11)15-14(12)8-10/h2-8,15H,1H3
InChIKey
UTQDTPYWVOXWMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)