Merck
648922
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorphenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.514
Dichte
1.111 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)(C#C)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-4-6-9(11)7-5-8/h1,4-7,12H,2H3
InChIKey
JEHIMMYBAYPVHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)