Merck
648809
Sigma-Aldrich
3′-Chlor-4′-methoxyacetophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(Cl)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
COc1ccc(cc1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)