Merck
646466
Sigma-Aldrich
Ölsäure-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13.4 °C (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)