Merck
646296
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Fluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C
SMILES String
Fc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChIKey
HNNNBQRRIHKFLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C