Merck
645788
Sigma-Aldrich
2-Fluor-3-Formylphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChIKey
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)