Merck
657344
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4-Formylphenylboronsäure
≥95.0%
Größe auswählen
10 G
€ 295,00
€ 295,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 295,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 295,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-178 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChIKey
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)